Imprimer
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2561-1G PC2561-5G
APOSPC2561-1GEA 0 EUR
APOSPC2561-1G APOSPC2561-5G
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₈H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 887268-36-2