Imprimer
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2556D-100G PC2556D-25G PC2556D-500G PC2556D-5G
APOSPC2556D-100GEA 0 EUR
APOSPC2556D-100G APOSPC2556D-25G APOSPC2556D-500G APOSPC2556D-5G
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C/20mmHg
Densité: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042243
Numéro CAS: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
ONU: 3082
ADR: 9+EHS III