Imprimer
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 29 EUR
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Point de fusion: 96…99 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07995055
Numéro CAS: 66684-59-1