Imprimer
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2551-10G PC2551-5G
APOSPC2551-10GEA 183 EUR
APOSPC2551-10G APOSPC2551-5G
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether 98%
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O
Point d'ébullition: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041538
Numéro CAS: 451-85-4