Imprimer
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane 85%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 152 EUR
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane 85%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formule: ClF₂CCClFI
Point d'ébullition: 100…101 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039402
Numéro CAS: 354-61-0