2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2546-100G
PC2546-25G
PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA
168
EUR
APOSPC2546-100G
APOSPC2546-25G
APOSPC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃ClFN Point d'ébullition: 74 °C/38mmHg Point de fusion: 19 °C Densité: 1.297 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095332 Numéro CAS: 31301-51-6 ONU: 1993 ADR: 3,III |