Imprimer
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
PC2519-25G PC2519-5G PC2519-100G
APOSPC2519-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2519-25G APOSPC2519-5G APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 442.28 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011948
Numéro CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
ONU: 1325
ADR: 4.1 II