Imprimer
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
PC250011-1G PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA 154 EUR
APOSPC250011-1G APOSPC250011-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grade Technique
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formule: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043300
Numéro CAS: 42152-46-5
ONU: 3175
ADR: 4.1,II