Imprimer
3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène 97%
3,5-Dichloro-4-iodo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₃I
MW: 340.9 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084997
Numéro CAS: 175205-56-8