Imprimer
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2465-1G PC2465-250MG PC2465-5G PC2465-25G
APOSPC2465-1GEA 429 EUR
APOSPC2465-1G APOSPC2465-250MG APOSPC2465-5G APOSPC2465-25G
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457469
Numéro CAS: 150698-74-1