Imprimer
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 84.1 EUR
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.02 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C/760mmHg
Densité: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972694
Numéro CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0