Imprimer
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 219 EUR
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Densité: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456803
Numéro CAS: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III