2,6-Dichloro-4-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC2433-100G
PC2433-25G
PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA
290
EUR
APOSPC2433-100G
APOSPC2433-25G
APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorophénol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorophénol
Formule:
C₆H₃Cl₂FO MW: 180.99 g/mol Point d'ébullition: 142 °C/100mmHg Point de fusion: 47…51 °C Point d'éclair: 103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010675 Numéro CAS: 392-71-2 EINECS: 609-626-4 ONU: 3261 ADR: 8 III |