Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 109 EUR
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116322
Numéro CAS: 811842-30-5