Imprimer
Alcool 3-bromo-5-fluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
Alcool 3-bromo-5-fluorobenzylique 98%
Alcool 3-bromo-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116320
Numéro CAS: 216755-56-5