Imprimer
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 335 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₄
Point d'ébullition: 166…168 °C
Densité: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068183
Numéro CAS: 77227-81-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III