Imprimer
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichlorofluorobenzene
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène 99%
1,3-Dichloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂F
MW: 164.99 g/mol
Point d'ébullition: 168…169 °C
Point de fusion: 36…38 °C
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010307
Numéro CAS: 2268-05-5
ONU: 1325
ADR: 4.1 II