Imprimer
3-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 130 EUR
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116319
Numéro CAS: 188813-02-7