Imprimer
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411551
Numéro CAS: 625446-22-2