Imprimer
2-Fluoronaphtalène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 68.6 EUR
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaphtalène
2-Fluoronaphtalène
Formule: C₁₀H₇F
Point d'ébullition: 90 °C/16mmHg
Point de fusion: 61 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082618
Numéro CAS: 323-09-1
EINECS: 206-299-6