Imprimer
1,2-Dichloro-1,2-difluoroéthylène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 991 EUR
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichloro-1,2-difluoroéthylène 96%
1,2-Dichloro-1,2-difluoroéthylène
Formule: C₂Cl₂F₂
MW: 132.92
Point d'ébullition: 21…22 °C/760mmHg
Densité: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 598-88-9