1,1-Dichlorodifluoroéthylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2360-100G
PC2360-25G
PC2360-5G
APOSPC2360-100GEA
0
EUR
APOSPC2360-100G
APOSPC2360-25G
APOSPC2360-5G
1,1-Dichlorodifluoroéthylène 97%
1,1-Dichlorodifluoroéthylène
Formule:
C₂Cl₂F₂ Point d'ébullition: 19 °C Point de fusion: –116 °C Densité: 1,4385 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039338 Numéro CAS: 79-35-6 ONU: 3163 ADR: 2.2, |