Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethoxy)benzene, 2-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 96%
2-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point d'ébullition: 222…223 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236326
Numéro CAS: 137218-25-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III