Imprimer
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 173…174 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.479 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000555
Numéro CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
ONU: 1760
ADR: 8,III