Imprimer
2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2322G-1G PC2322G-5G
APOSPC2322G-1GEA 111 EUR
APOSPC2322G-1G APOSPC2322G-5G
2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene 97%
2,3-Dibromo-1,1,3,3-tetrafluoropropene
Precursor to tetrafluoroallene.
Formule: C₃Br₂F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236663
Numéro CAS: 666-40-0