Imprimer
1,4-Difluoro-2-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzène 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1.998 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094151
Numéro CAS: 2265-92-1