Imprimer
Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 123 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Point d'ébullition: 264…265 °C
Densité: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094149
Numéro CAS: 351003-45-7
ONU: 2921
ADR: 8+4.1,II