Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2296-1G PC2296-25G PC2296-5G
APOSPC2296-1GEA 139 EUR
APOSPC2296-1G APOSPC2296-25G APOSPC2296-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₉H₆F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972861
Numéro CAS: 75462-61-2