Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-fluorobenzene
PC2283-5G PC2283-100G PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2283-5G APOSPC2283-100G APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formule: C₈H₃F₇
MW: 232.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017997
Numéro CAS: 35564-19-3