Imprimer
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2281-25G PC2281-50G PC2281-5G PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA 654 EUR
APOSPC2281-25G APOSPC2281-50G APOSPC2281-5G APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972866
Numéro CAS: 887268-09-9