Imprimer
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formule: C₈H₃F₇
Point d'ébullition: 50…54 °C/60mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412236
Numéro CAS: 887268-08-8