Imprimer
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène 95%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253.9 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C
Densité: 2.047 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000283
Numéro CAS: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4