Imprimer
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 0 EUR
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042230
Numéro CAS: 141474-37-5