Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2253-1G PC2253-250MG PC2253-5G
APOSPC2253-1GEA 58 EUR
APOSPC2253-1G APOSPC2253-250MG APOSPC2253-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458067
Numéro CAS: 914636-29-6