Imprimer
1,1-Dibromodifluoroéthylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 230 EUR
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroéthylène 97%
1,1-Dibromodifluoroéthylène
Formule: C₂Br₂F₂
Point d'ébullition: 66,2 °C/700mmHg
Densité: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 430-85-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III