Imprimer
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 0 EUR
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formule: C₄H₆Br₂F₂
Point d'ébullition: 60…61 °C/50mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 406-42-8