Imprimer
4-Fluoro-o-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
PC2187-100G PC2187-25G
APOSPC2187-100GEA 170 EUR
APOSPC2187-100G APOSPC2187-25G
4-Fluoro-o-phénylènediamine 97%
4-Fluoro-o-phénylènediamine
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 250
Point de fusion: 94…98 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7