Imprimer
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2108B-10G PC2108B-1G PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA 115 EUR
APOSPC2108B-10G APOSPC2108B-1G APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Point d'ébullition: 75…77 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153107
Numéro CAS: 13600-43-6
ONU: 3276
ADR: 6.1 III