Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 0 EUR
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇HCl₂F₃N₂
Point de fusion: 35…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084977
Numéro CAS: 13600-42-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III