Imprimer
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA 619 EUR
APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658618
Numéro CAS: 41860-64-4