Imprimer
Cuivre (II) fluorure, anhydre 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 377 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Cuivre (II) fluorure, anhydre 99%
Cuivre (II) fluorure
Formule: CuF₂
MW: 101.54 g/mol
Point d'ébullition: 950
Point de fusion: 950 °C (déc.)
Densité: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010977
Numéro CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02704