Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formule: C₆HCl₂F₃N₂O
MW: 244.99 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173789
Numéro CAS: 154934-99-3
ONU: 1760
ADR: 8 III