Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 125 EUR
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Point d'ébullition: 80…85 °C/0.25mmHg
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052916
Numéro CAS: 86398-98-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III