Imprimer
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Point d'ébullition: 70…71 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052912
Numéro CAS: 175205-54-6
ONU: 3265
ADR: 8 III