Imprimer
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique 98%
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C/10.5mmHg
Point de fusion: 43…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310821
Numéro CAS: 458-45-7