Imprimer
Acide 3-chloro-2,2,3,3-tétrafluoropropanoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
Acide 3-chloro-2,2,3,3-tétrafluoropropanoïque 97%
Acide 3-chloro-2,2,3,3-tétrafluoropropanoïque
Formule: C₃HClF₄O₂
Point d'ébullition: 130…131 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153099
Numéro CAS: 661-82-5
ONU: 3265
ADR: 8,II