Imprimer
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 80.3 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405789
Numéro CAS: 947249-13-0