Imprimer
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201377-250MG PC201377-1G PC201377-5G
APOSPC201377-250MGEA 91.5 EUR
APOSPC201377-250MG APOSPC201377-1G APOSPC201377-5G
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527695
Numéro CAS: 932373-92-7