Imprimer
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201371-100MG PC201371-250MG
APOSPC201371-100MGEA 161 EUR
APOSPC201371-100MG APOSPC201371-250MG
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Formule: C10H10FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 913179-36-9