Imprimer
6-Fluoro-7-azaindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659668
Numéro CAS: 898746-42-4